Merck
M32100
Sigma-Aldrich
4-ブロモクロトン酸メチル
85%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH=CHCO2CH3
CAS番号:
分子量:
179.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
85%
形状
liquid
不純物
<15% 2(5H)-furanone
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
83-85 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI Key
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M32100-BULK:
M32100-VAR:
M32100-25G:
M32100-5G:
M32100-100G:
試験成績書(COA)