Merck
429538
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-ペンチン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,260
10 G
¥23,900
¥6,260
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,260
10 G
¥23,900
About This Item
化学式:
C2H5C≡CCH2Br
CAS番号:
分子量:
147.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,260
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
93-94 °C/113 mmHg (lit.)
密度
1.438 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CCC#CCBr
InChI
1S/C5H7Br/c1-2-3-4-5-6/h2,5H2,1H3
InChI Key
VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-ブロモ-2-ペンチンは、ハロゲン化炭化水素です。
アプリケーション
1-ブロモ-2-ペンチンは、以下の合成に使用できます。
  • ジャスモン酸、5-オキサ-7-エピ-ジャスモン酸および5-オキサ-ジャスモン酸の立体化学的に制限されたラクトン型類縁体[1]
  • 4,7-デカジエナール、4,7-トリデカジエナール、5,8-テトラデカジエナール、および6,9-ドデカジエナール(全-cis[2]
  • 5-エチル-4-メチレン-6-フェニル-3a、4,7,7a-テトラヒドロイソベンゾフラン-1,3-ジオン[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
429538-10G:
429538-BULK:
429538-VAR:
429538-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of some aliphatic dienals.
Ward JP and Van Dorp DA.
Rec. Trav. Chim., 88(2), 177-184 (1969)
Synthesis of Cyclic Compounds Having exo-Methylene Groups through the Diels-Alder Reactions of Vinyl Allenes Obtained from Propargyl Bromide and Indium.
Lee K and Lee PH.
Bull. Korean Chem. Soc., 29(2), 487-487 (2008)
H Toshima et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 64(9), 1988-1992 (2000-10-31)
5-Oxa-7-epi-jasmonic acid and 5-oxa-jasmonic acid, which are stereochemically restricted lactone-type analogues of jasmonic acids, were synthesized via three-component coupling of 2(5H)-furanone, tert-butyl acetate and 1-bromo-2-pentyne. After acidic deprotection of the tert-butyl esters, the (Z)-olefin was introduced by catalytic partial reduction