Merck
277142
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-メチル-1-プロペン
98%
別名:
イソクロチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥20,300
50 G
¥65,900
¥20,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥20,300
50 G
¥65,900
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHBr
CAS番号:
分子量:
135.00
Beilstein:
1733844
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
密度
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
DEFNUDNHTUZJAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-ブロモ-2-メチル-1-プロペンは、以下に使用されています。
  • トリエチルアミン存在下でのアクリル酸メチルとのパラジウム触媒反応による2,4-ジエン酸のエステル調製[1]
  • 眼の加齢による色素であるA2-Eの全合成[2]
  • 3-ノル-ゲラニオール [2H2]の合成[3]
その他情報
保存中に変色することがあります。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
277142-50G:
277142-VAR:
277142-BULK:
277142-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium-catalyzed conjugated diene synthesis from vinylic halides and olefinic compounds.
Dieck HA and Heck RF.
The Journal of Organic Chemistry, 40(8), 1083-1090 (1975)
Biosynthesis of iridoid monoterpenes in insects: Defensive secretions from larvae of leaf beetles (coleoptera: chrysomelidae).
Veith M, et al.
Tetrahedron, 50(23), 6859-6874 (1994)
Total synthesis of the ocular age pigment A2-E: a convergent pathway.
Ren R X-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(15), 3619-3620 (1997)