Merck
345830
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2-メチルプロペン
97%
別名:
メタリルブロミド, メチルアリル ブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CH2Br
CAS番号:
分子量:
135.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
不純物
0.1% hydroquinone
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
密度
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChI Key
USEGQJLHQSTGHW-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-ブロモ-2-メチルプロペンの回転異性についてIR分光法を用いた研究が行われています。
アプリケーション
3-ブロモ-2-メチルプロペンは以下の用途に使用することができます:
  • アルケニルイミンの合成
  • 2-メチルプロペニル(「メタリル」)錯体Cp*Os(η3-アリル)Br2の合成
  • (S)-α-アルキルシステインに至るキラル相転移アルキル化の研究
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
345830-25ML:
345830-5ML:
345830-VAR:
345830-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rotational isomerism in 3-bromo, 2-methylpropene studied by ir spectroscopy.
Diallo AO.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 36(9), 799-803 (1980)
Taek-Soo Kim et al.
The Journal of organic chemistry, 71(21), 8276-8278 (2006-10-10)
We reported efficient enantioselective synthetic methodologies for (R)-alpha-alkylcysteines and (S)-alpha-alkylcysteines. The phase-transfer catalytic alkylation of 2-phenyl-2-thiazoline-4-carboxylic acid tert-butyl ester and 2-o-biphenyl-2-thiazoline-4-carboxylic acid tert-butyl ester, in the presence of chiral catalysts (1 or 2), gave the corresponding alkylated products, which could
Synthesis of Hydride and Alkyl Compounds Containing the Cp* Os (η3-allyl) Fragment. Crystal Structures of Cp* Os (η3-C8H13) Br2 and [Cp* Os (η3-C4H7) Me (H2O)][BF4].
Mui HD, et al.
Organometallics, 18(17), 3264-3272 (1999)
Intramolecular "hydroiminiumation" of alkenes: application to the synthesis of conjugate acids of cyclic alkyl amino carbenes (CAACs).
Rodolphe Jazzar et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(16), 2899-2902 (2007-03-14)