アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.440-1.446 (lit.)
bp
80-81 °C/160 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC\C=C\C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+
InChI Key
DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
269255-5G:
269255-25G:
269255-BULK:
269255-VAR:
試験成績書(COA)