Merck
337013
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-4-フルオロトルエン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(Br)F
CAS番号:
分子量:
189.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
169 °C/756 mmHg (lit.)
密度
1.507 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
QLRKALMVPCQTMU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Bromo-4-fluorotoluene was employed as starting reagent in the synthesis of [4-fluoro-3-(trimethylsilyl)benzyl]guanidine. It was also employed as benzyne precursor in the synthesis of 6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-(benzylidenedioxy)-1,4-ethenonapthalene.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
337013-5G:
337013-VAR:
337013-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New syntheses of benzobarrelenes.
Pu L and Grubbs RH.
The Journal of Organic Chemistry, 59(6), 1351-1353 (1994)
G Vaidyanathan et al.
Bioconjugate chemistry, 7(1), 102-107 (1996-01-01)
With 3-bromo-4-fluorotoluene as starting material, [4-fluoro-3-(trimethylsilyl)benzyl]guanidine was prepared in five steps in 1.5% overall yield. Radioiodination of this silicon precursor using N-chlorosuccinimide in trifluoroacetic acid at room temperature for 5 min gave (4-fluoro-3-[131I]-iodobenzyl)guanidine ([131I]FIBG) in 50-60% radiochemical yield. A byproduct