アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
140 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1c(F)c(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4O/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,11H
InChI Key
PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
196789-5G:
196789-25G:
196789-100G:
196789-BULK:
196789-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック