アッセイ
99%
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
202-205 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C16H31NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16(17)18/h2-15H2,1H3
InChI Key
NJPQAIBZIHNJDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
335673-1L:
335673-BULK:
335673-VAR:
335673-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック