Merck
335592
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-6-(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル
97%
別名:
α,α,α,6-テトラフルオロ-o-トルニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H3(F)CN
CAS番号:
分子量:
189.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
密度
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1cccc(c1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H
InChI Key
OGQYJDHTHFAPRN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
335592-VAR:
335592-1G:4548173136653
335592-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)