アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
100-110 °C/3 mmHg (lit.)
mp
128-132 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Brc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
InChI Key
DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
641359-VAR:
641359-BULK:
641359-1G:4548173220482
641359-5G:4548173220475