グレード
technical grade
アッセイ
90%
不純物
<3.5% H2SO4
bp
149 °C/22 mmHg (lit.)
官能基
chloro
sulfonic acid
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10)
InChI Key
RJWBTWIBUIGANW-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
332925-25G:
332925-VAR:
332925-2.5KG:
332925-BULK:
332925-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック