Merck
246557
Sigma-Aldrich
トリプタミン 塩酸塩
99%
別名:
2-(3-インドリル)エチルアミン 塩酸塩, 3-(2-アミノエチル)インドール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,500
25 G
¥13,600
¥4,500
単価¥5,900割引24%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,500
25 G
¥13,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
196.68
Beilstein:
3568419
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
99%
¥4,500
単価¥5,900割引24%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
253-255 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
官能基
amine
SMILES記法
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
InChI Key
KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリプタミン塩酸塩の蛍光特性は、ベンゼン中にベンジルヘキサデシルジメチルアンモニウム塩化物(BHDC)を溶解して調製した逆ミセル溶液を使用して研究されました[1]
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • B型肝炎ウイルスに対するインヒビターであるトリプタミン誘導体
  • 抗腫瘍薬候補であるカルバモイルエピポドフィロトキシン類
  • CCKレセプターアンタゴニストであるアントラニル酸誘導体
  • インドールアミン2,3-ジオキシゲナーゼインヒビターであるブラシニン誘導体
  • 鎮痙薬
  • 新規抗マラリア薬であるβ-カルボリニウムカチオン
生物化学的/生理学的作用
血管作動薬であり、神経修飾因子としての機能があると考えられています。
その他情報
L-芳香族アミノ酸脱炭酸酵素の作用によるトリプトファンの脱炭酸反応により形成される生体アミン。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
246557-5G:
246557-25G:
246557-VAR:
246557-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yanwen Wang et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-10-30)
The present study was conducted to evaluate the protein quality of microalgae species Chlorella vulgaris (CV), Chlorella sorokiniana (CS), and Acutodesmus obliquus (AO) and assess the impact of mechanical cell wall disruption. Male Sprague-Dawley rats, around 156 g after adaptation
Jinxiu Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1477, 132-140 (2016-12-03)
Plastic microchips have been broadly used as disposable microfluidic devices, but the poorly defined surface properties limit their application. Herein, we proved that an anionic polymer could be used as the background electrolyte (BGE) to provide a strong and stable
Davood Zare et al.
Food chemistry, 221, 936-943 (2016-12-17)
There is an increasing concern about the quality and quality assessment procedures of seafood. In the present study, a model to assess fish quality based on biogenic amine contents using fuzzy logic model (FLM) is proposed. The fish used was
Diego E Carballo et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 8(4) (2019-11-17)
Fresh sausages are highly perishable, and the preservatives allowed in these types of meat preparations are limited. Balkan-style fresh sausages were prepared in triplicate without antimicrobials (Control), with an aqueous hops extract (30 mL/kg), with Zataria multiflora Boiss essential oil
C D Borsarelli et al.
Photochemistry and photobiology, 73(2), 97-104 (2001-03-29)
The fluorescence properties of 3-methylindole (MI), 3-indoleacetic acid (IAA), 3-indoleethyltrimethylammonium bromide (IETA), L-tryptophan (Trp) and tryptamine hydrochloride (TA) were studied in reverse micelles solutions made with the cationic surfactant benzylhexadecyldimethylammonium chloride (BHDC) in benzene as a function of the molar