Merck
330949
Sigma-Aldrich
Isopropenyl chloroformate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
120.53
Beilstein:
1747630
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
含みます
~0.01% BHT as stabilizer
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
93 °C/746 mmHg (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)OC(Cl)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
330949-25G:
330949-5G:
330949-BULK:
330949-VAR:
330949-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)