325066
(R)-(−)-3-ブロモ-2-メチル-1-プロパノール
97%
別名:
(R)-3-ヒドロキシ-2-メチルプロピルブロミド, (R)-3-ブロモ-2-メチルプロパン-1-オール, 3-ブロモ-2-(R)-メチル-1-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,100
5 G
¥64,000
About This Item
化学式:
BrCH2CH(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
153.02
Beilstein:
3600269
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
325066-100G:
325066-VAR:
325066-1G:
325066-5G:
325066-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Multi?step application of immobilized reagents and scavengers: a total synthesis of epothilone C.
Storer R I, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(10), 2529-2547 (2004)
Enantioselective total synthesis of bistramide A.
Crimmins M T and DeBaillie A C
Journal of the American Chemical Society, 128(15), 4936-4937 (2006)
Control and induction of surface-confined homochiral porous molecular networks.
Tahara K, et al.
Nature Chemistry, 3(9), 714-719 (2011)