Merck
758035
Sigma-Aldrich
Jones 試薬
別名:
Jone′s 試薬, 三酸化クロムの硫酸水溶液, 硫酸と三酸化クロムの混合液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
組成
2 M CrO3 in aqueous H2SO4
反応適合性
core: chromium
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
密度
1.298 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Cr](=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.H2O4S.3O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H2,1,2,3,4);;;
InChI Key
HNPXHFOTGAXAJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Jones 試薬とは、三酸化クロムの硫酸水溶液です。
  • 反応溶媒としてアセトンを用い、通常この試薬は、それぞれ一級および二級アルコールのカルボン酸およびケトンへの酸化に使用されます。
  • 酸化は非常に急速で発熱を伴います。
  • 試薬は、例えばまれに酸化される不飽和結合などの様々な官能性に耐性があります。
クロム系試薬の包括的なレビューについては、Tojo と Fernandez 著「Oxidation of Alcohols to Aldehydes and Ketones, Springer Berlin, 2006, 1-97」を参照してください。
アプリケーション
Jones試薬は、下記で使用できます:
  • 触媒量の四酸化オスミウムを用いたさまざまなアルケンのカルボン酸およびケトンへの酸化的開裂
  • 置換ナフトールの酸化的脱水素二量体形成により対称ビナフトールを調製するため
  • 2-(4-ヒドロキシ-ブト-1-イニル)ベンズアルデヒドからアシルナフトールと置換イソクマリンを合成するため。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
758035-25ML:4548173331904
758035-BULK:
758035-VAR:
758035-100ML:4548173331898
文書ライブラリにアクセスする
Heilbron, I. M.; et al.
Journal of the Chemical Society, 604-604 (1949)
Oxidative coupling of 2-substituted 1, 2-dihydro-1-naphthols using Jones reagent: a simple entry into 3, 3?-disubstituted 1, 1?-binaphthyl-4, 4?-diols
Fillion E, et al.
Tetrahedron Letters, 46(7), 1091-1094 (2005)
A convenient, mild method for oxidative cleavage of alkenes with Jones reagent/osmium tetraoxide
Henry JR and Weinreb SM
The Journal of Organic Chemistry, 58(17), 4745-4745 (1993)
Jones, E. R. H.
Journal of the Chemical Society, 2548-2548 (1953)
Jones, E. R. H.
Journal of the Chemical Society, 3019-3019 (1953)