Merck
323446
Sigma-Aldrich
テトラチオモリブデン酸アンモニウム
99.97% trace metals basis
別名:
チオモリブデン酸アンモニウム, テトラチオモリブデン酸ジアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,340
10 G
¥32,800
50 G
¥85,400
¥9,340
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,340
10 G
¥32,800
50 G
¥85,400
About This Item
化学式:
(NH4)2MoS4
CAS番号:
分子量:
260.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,340
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.97% trace metals basis
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
不純物
≤350.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].[S-][Mo]([S-])(=S)=S
InChI
1S/Mo.2H3N.4S/h;2*1H3;;;;/q;;;;;2*-1/p+2
InChI Key
PQNOIAHNKHBLRN-UHFFFAOYSA-P
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アジリジンを開環してスルフィドとジスルフィドを生成します。[1]
当該製品は、遷移金属硫化物クラスタ-化合物用の典型的なビルディングブロックです。最近ではdppm [ビス(ジフェニルホスフィノ)メタン] 配位子で安定化した新規のヘテロ金属硫化物クラスタ-類を低温固相合成するのに使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
in vivo キレート剤として作用し、銅の濃度を低減します。 テトラチオモリブデン酸は血管形成を妨げ、腫瘍の成長を遅くします。そのメカニズムには、NF-κB と下流サイトカイン類の阻害が含まれる可能性があります。 [3]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
323446-10G:4548173937182
323446-BULK:
323446-VAR:
323446-50G:4548173937205
323446-1G:4548173937199
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pengfei Cao et al.
Scientific reports, 7(1), 16048-16048 (2017-11-24)
Amorphous molybdenum sulfide/carbon black (MoS
Devarajulu Sureshkumar et al.
The Journal of organic chemistry, 72(6), 2106-2117 (2007-02-24)
A comprehensive study of a general and effective one-step procedure for the synthesis of beta-sulfonamidodisulfides directly from N-tosyl aziridines in a regio- and stereospecific manner under neutral conditions without the use of any Lewis acid or base has been reported.
Yu Cheng et al.
Molecular pharmaceutics, 16(8), 3489-3501 (2019-06-28)
Recently, multifunctional clearable inorganic theranostic nanoparticles have been attracting more and more attention. Protein-based nanoparticles can be cleared by the hepatobiliary system efficiently. In this work, ultrasmall gadolinium oxide (Gd2O3) nanoparticles, which possess the advantage of high longitudinal relaxation rate
George J Brewer
Current cancer drug targets, 5(3), 195-202 (2005-05-17)
Tetrathiomolybdate (TM) is a novel anticopper agent under development for use in Wilson's disease. It acts by forming a stable tripartite complex with serum albumin and copper, rendering the complexed copper unavailable for cellular uptake. TM is a very potent
Satoru Yamasaki et al.
The Journal of cell biology, 177(4), 637-645 (2007-05-16)
Zinc is an essential trace element required for enzymatic activity and for maintaining the conformation of many transcription factors; thus, zinc homeostasis is tightly regulated. Although zinc affects several signaling molecules and may act as a neurotransmitter, it remains unknown
資料
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf