Merck
804169
Sigma-Aldrich
硫化モリブデン(IV)
nanopowder, 90 nm diameter (APS), 99% trace metals basis
別名:
二硫化モリブデン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥33,100
¥33,100
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥33,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MoS2
CAS番号:
分子量:
160.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥33,100
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
nanopowder
powder
直径
90 nm (APS)
密度
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChI Key
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
MoS2は、電池、[1]潤滑剤[2]、および水素製造用途に重要な化合物です。[3]MoS2の層状構造により、化合物の単層をグラフェンと同様の2Dナノシートとして使用できます。[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
804169-10G:4548173954530
804169-BULK:
804169-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thomas F Jaramillo et al.
Science (New York, N.Y.), 317(5834), 100-102 (2007-07-07)
The identification of the active sites in heterogeneous catalysis requires a combination of surface sensitive methods and reactivity studies. We determined the active site for hydrogen evolution, a reaction catalyzed by precious metals, on nanoparticulate molybdenum disulfide (MoS2) by atomically
Jonathan N Coleman et al.
Science (New York, N.Y.), 331(6017), 568-571 (2011-02-05)
If they could be easily exfoliated, layered materials would become a diverse source of two-dimensional crystals whose properties would be useful in applications ranging from electronics to energy storage. We show that layered compounds such as MoS(2), WS(2), MoSe(2), MoTe(2)
Exfoliated MoS2 Nanocomposite as an Anode Material for Lithium Ion Batteries.
Xiao J, et al.
Chemistry of Materials, 22(16), 4522-4524 (2010)
Synthesis and application of inorganic nanoparticles as lubricant components - A review.
Bakunin VN, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 6(2-3), 273-284 (2004)
資料
MXeneや窒化ホウ素、遷移金属カルコゲナイドをはじめとする2次元材料を、ナノプレートレット、インク、単層膜などの多様な形態で販売しております。
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
触媒を使った水分解による水素生成は、再生可能エネルギーや石油精製、化学工業におけるメタノール製造などにおいて重要です。