Merck
322393
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl chloroformate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,500
¥15,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,500
About This Item
化学式:
ClCO2C6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
186.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5254 (lit.)
bp
49 °C/0.27 mmHg (lit.)
密度
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
注意
Moisture sensitive material, please handle the material under inert gas (N2)/ glove bag.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
322393-BULK:
322393-25G:
322393-VAR:
322393-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)