Merck
399817
Sigma-Aldrich
フッ化チタン(III)
別名:
三フッ化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,510
¥6,510
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,510
About This Item
化学式:
TiF3
CAS番号:
分子量:
104.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,510
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
密度
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Ti](F)F
InChI
1S/3FH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
NLPMQGKZYAYAFE-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
399817-5G:4548173939568
399817-25G:
399817-VAR:
399817-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
二酸化チタンの用途:半導体材料の特性と多様な機能性
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.