Merck
450022
Sigma-Aldrich
フッ化ナトリウム
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
フッ化ナトリウム, フッ化ナトリウム(NaF)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaF
CAS番号:
分子量:
41.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38050104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
蒸気圧
1.4 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
993 °C (lit.)
SMILES記法
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フッ化ナトリウムは、高い屈折率と独自の発光特性を有する高純度の無機化合物です。ナノ材料合成、電池材料、有機合成、歯科産業の分野で広く使用されています。
アプリケーション
フッ化ナトリウムは以下の用途で使用できます:
  • さまざまな用途のためのフッ化ランタニドナノ粒子を合成するための前駆体として。
  • 溶液燃焼法による窒化アルミニウム粉末の製造。
  • 2,4-二置換-1,3-チアゾールおよびセレナゾールの合成ならびにフリードレンダー縮合の触媒として。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450022-25G:4548173941325
450022-5G:4548173941332
450022-5G-PW:
450022-BULK:
450022-25G-PW:
450022-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
18F-fluoride for bone imaging
Blau M, et al.
Seminars in Nuclear Medicine, 2(1), 31-37 null
Two-dimensional Acetate-based Light Lanthanide Fluoride Nanomaterials (F?Ln, Ln = La, Ce, Pr, and Nd): Morphology, Structure, Growth Mechanism, and Stability
Leitao Zhang, et al.
Journal of the American Chemical Society, 141, 13134-13142 (2019)
Sodium fluoride as an efficient catalyst for the synthesis of 2,4-disubstituted-1,3-thiazoles and selenazoles at ambient temperature
Janardhan Banothu, et al
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 25, 172-175 (2014)
Treatment of postmenopausal osteoporosis.
R Eastell
The New England journal of medicine, 338(11), 736-746 (1998-03-12)
AlN powder synthesis by sodium fluoride-assisted carbothermal combustion
Haoyang Wu, et al.},
Ceramics International, 40, 14447-14452 (2014)
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.