Merck
309788
Sigma-Aldrich
エチル (R)-(−)-2-ピロリドン-5-カルボキシラート
98%
別名:
(R)-5-オキソプロリンエチルエステル, D-5-オキソ-2-ピロリジンカルボン酸エチルエステル, D-ピログルタミン酸エチルエステル, エチル5-オキソ-D-プロリン, ピログルタミン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO3
CAS番号:
分子量:
157.17
Beilstein:
82622
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]/D −4.0±1°, c = 10 in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
176 °C/12 mmHg (lit.)
mp
49-53 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI Key
QYJOOVQLTTVTJY-RXMQYKEDSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
309788-1G:
309788-VAR:
309788-5G:
309788-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)