Merck
522279
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate
98%
別名:
4-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzoate, Methyl 5-sulfamoyl-2-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,000
¥17,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,000
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(SO2NH2)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
245.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
175-177 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
InChI Key
MKDYDRQLKPGNNU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate is also referred to as 2-methoxy-5-sulfamoyl methyl benzoate or methyl 5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
522279-VAR:
522279-BULK:
522279-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)