Merck
713031
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムヨウ化物
97%
別名:
EMIMI
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,080
50 G
¥26,800
¥4,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,080
50 G
¥26,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11IN2
CAS番号:
分子量:
238.07
Beilstein:
5160333
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
97%
フォーム
powder
不純物
≤0.5% water
SMILES記法
[I-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.HI/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
IKQCDTXBZKMPBB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムヨウ化物は、メチルイミダゾールをヨードエタンと反応させることにより調製できるイオン性液体です。[1]EMImIを1-エチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロホウ酸塩(EMImBF4に添加すると、静電容量が増加する一方、EMImBF4に基づく電気二重層キャパシター(EDLC)が生じます。[2]
アプリケーション
EMImIは塩化アルミニウムと反応して、1-エチル-3-メチルイミダゾリウムハロアルミネートイオン性液体である[emim]I–(AlCl3xを生成します。EMImIはフェロセンのFriedel–Craftsアシル化用の優れた溶媒です。[2]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
713031-5G:4548173998688
713031-BULK:
713031-50G:4548173998671
713031-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
1-Ethyl-3-methylimidazolium halogenoaluminate ionic liquids as solvents for Friedel-Crafts acylation reactions of ferrocene.
MacLean B and Singer R.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1, 63-66 (1999)
The electrochemical characteristics of the mixture of 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate and 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide
Siimenson, Carolin, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 730, 59-64 (2014)
Mass and Charge Transport in the Polymer?Ionic-Liquid System PEO?EMImI: From Ionic-Liquid-in-Polymer to Polymer-in-Ionic-Liquid Electrolytes
Ko?sters, Johannes, Monika Scho?nhoff, and Nicolaas A. Stolwijk
The Journal of Physical Chemistry B, 119.17, 5693-5700 (2015)
Electrochemical characteristics pyrolytic graphite| mixture of 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate and 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide interface
Siinor, Liis, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 719, 133-137 (2014)
Electrochemical study of copper in a basic 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate room temperature molten salt
Chen, Po-Yu, and I-Wen Sun
Electrochimica Acta, 45.3, 441-450 (1999)