Merck
53096
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムクロリド
dry, ≥98.0% (T)
別名:
1-Methyl-3-ethylimidazolinium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolium chloride, 3-Ethyl-1-methylimidazolium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11ClN2
CAS番号:
分子量:
146.62
Beilstein:
5163190
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (T)
形状
solid
不純物
≤800 ppm water
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
370.4 °F - closed cup
引火点(℃)
188 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
53096-25G:
53096-BULK:
53096-VAR:
53096-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anshu Sharma et al.
Carbohydrate polymers, 134, 617-626 (2015-10-03)
Ionic liquids (IL) can alter the physical properties of agar hydrogels. Rheology studies show that gels with wide range of storage moduli (gel strength) G0 values ranging from 1 to 20 KPa could be made in imidazolium based IL solutions
M T Ubeda-Torres et al.
Journal of chromatography. A, 1380, 96-103 (2015-01-17)
In reversed-phase liquid chromatography in the absence of additives, cationic basic compounds give rise to broad and asymmetrical peaks as a result of ionic interactions with residual free silanols on silica-based stationary phases. Ionic liquids (ILs), added to the mobile