Merck
307572
Sigma-Aldrich
プロピオニルブロミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,050
25 G
¥18,100
¥7,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,050
25 G
¥18,100
About This Item
化学式:
CH3CH2COBr
CAS番号:
分子量:
136.98
Beilstein:
1736651
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
密度
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl bromide
SMILES記法
CCC(Br)=O
InChI
1S/C3H5BrO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI Key
RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
307572-BULK:
307572-25G:
307572-5G:
307572-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular structure, composition, and energy and entropy differences between conformers of propionyl bromide as determined by gas-phase electron diffraction.
The Journal of Physical Chemistry, 91(15), 3977-3981 (1987)
Aniruddha Pal et al.
International journal of biological macromolecules, 119, 954-961 (2018-08-05)
Dextrin and poly (N-vinyl caprolactam) based amphiphilic graft copolymer has recently been developed using RAFT polymerization. The prepared graft copolymer has been characterized in details using FTIR and 1H NMR spectral analyses, GPC, TGA, FESEM, TEM and DLS analyses. GPC
Hasmik Grigoryan et al.
Carcinogenesis, 39(5), 661-668 (2018-03-15)
Although benzene has long been recognized as a cause of human leukemia, the mechanism by which this simple molecule causes cancer has been problematic. A complicating factor is benzene metabolism, which produces many reactive intermediates, some specific to benzene and