Merck
291331
Sigma-Aldrich
1,1′-ジエチル-4,4′-シアニンヨウ化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23IN2
CAS番号:
分子量:
454.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder or crystals
mp
280 °C (dec.) (lit.)
&ε; (減衰係数)
≥75000 at 588-596 nm in ethanol at 0.003 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[I-].CCN1C=CC(=Cc2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-15-13-18(20-9-5-7-11-22(20)24)17-19-14-16-25(4-2)23-12-8-6-10-21(19)23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BFVPXROCOCTNOP-UHFFFAOYSA-M
詳細
1,1′-ジエチル-4,4′-ヨウ化シアニンは、写真用増感色素としてよく知られています。キノシアニン色素クラスに属し、凝集時に赤および青のシフトした吸収帯を示します。ヨウ化1-エチル-4-[(1-エチル-4(1H)-キノリニリデン)メチル]キノリニウムとしても知られています。
アプリケーション
1,1′-ジエチル-4,4′-シアニン色素(DEC)はハロゲン化銀写真での使用に適しています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
291331-500MG:
291331-BULK:
291331-VAR:
291331-100MG:4548173993430
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The structure of 1,1'-diethyl-2,2'-cyanine iodide, a photographic sensitizing dye
K. Nakatsu
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 2181-2188 (1977)