Merck
307076
Sigma-Aldrich
4′-メチルアセトアニリド
99%
別名:
p-アセトトルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4CH3
CAS番号:
分子量:
149.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
bp
307 °C (lit.)
mp
149-151 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4′-メチルアセトアニリドは、安定した結晶質リンイリド[1]の合成に使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
307076-5G:
307076-VAR:
307076-BULK:
307076-10G:
307076-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An efficient synthesis of stable phosphorus ylides derived from triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates, and an NH-Acid.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 181(4), 865-877 (2006)