Merck
665908
Sigma-Aldrich
4-アセチル-N-メチルアニリン
97%
別名:
4-N-メチルアミノアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,410
¥9,410
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,410
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,410
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
103-107 °C
官能基
amine
ketone
SMILES記法
CNc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-7(11)8-3-5-9(10-2)6-4-8/h3-6,10H,1-2H3
InChI Key
GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665908-5G:
665908-VAR:
665908-BULK:
665908-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)