Merck
305340
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate on Celite®
extent of labeling: 30 wt. % loading
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(NO3)2
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder and chunks
濃度
28.0-34.0% (with Na2S2O3, titration)
標識化の程度
30 wt. % loading
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI Key
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)