Merck
304093
Sigma-Aldrich
1,4-ジブロモ-2-フルオロベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H3F
CAS番号:
分子量:
253.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
216 °C (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
WNSNPGHNIJOOPM-UHFFFAOYSA-N
詳細
The Suzuki-Miyaura reaction of 1,4-dibromo-2-fluorobenzene with arylboronic acids yields fluorinated para-terphenyls.[1]
アプリケーション
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene was used in preparation of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
304093-100G:
304093-BULK:
304093-VAR:
304093-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
One-pot synthesis of fluorinated terphenyls by site-selective Suzuki-Miyaura reactions of 1, 4-dibromo-2-fluorobenzene.
Sharif M, et al.
Tetrahedron Letters, 51(21), 2810-2812 (2010)
M Levitus et al.
The Journal of organic chemistry, 66(9), 3188-3195 (2001-04-28)
Crystals of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene 4 have a rich packing structure with four distinct molecules in the unit cell. A complex hydrogen bonding network results in the formation of cofacial trimers, cofacial dimers, and monomers within the same unit cell. Given a