Merck
303852
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyl methanesulfonate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO3CH2CH(CH3)C2H5
CAS番号:
分子量:
166.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +2.7°, neat
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
CC[C@H](C)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S/c1-4-6(2)5-9-10(3,7)8/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
InChI Key
BANBAERELZGEAJ-LURJTMIESA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
303852-BULK:
303852-5G:
303852-VAR:
303852-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)