Merck
242373
Sigma-Aldrich
3-ブロモプロピオン酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,260
100 G
¥28,000
¥8,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,260
100 G
¥28,000
About This Item
化学式:
BrCH2CH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
167.00
Beilstein:
1742949
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
64-66 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)CCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3
InChI Key
KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-ブロモプロピオン酸メチルは、スピロアネレートされたγラクトン、ピナコール、および先例のない3-(1-ヒドロキシシクロアルキル)-l-オクサスピロ[n,m]アルカン-2-オンの合成に使用されました。[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
242373-25G:
242373-VAR:
242373-BULK:
242373-5G:
242373-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Samarium diiodide promoted spirolactonization of cycloalkanones.
Hua Z, et al.
Tetrahedron, 47(34), 7037-7044 (1991)