Merck
35820
Sigma-Aldrich
Ethyl dichloroacetate
≥99.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥28,400
¥28,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥28,400
About This Item
化学式:
Cl2CHCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
157.00
Beilstein:
773995
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.438
bp
54-55 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.28 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChI Key
IWYBVQLPTCMVFO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ethyl dichloroacetate is an ester and its base catalyzed hydrolysis has been reported.[1]
アプリケーション
Ethyl dichloroacetate may be used in the synthesis of α-halo-carboxylic acid ester.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
35820-VAR:
35820-INTR:
35820-100ML:
35820-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Reaction of B-alkyl-9-borabicyclo [3.3. 1] nonanes with ethyl mono-and dihaloacetates under the influence of potassium tert-butoxide. A convenient procedure for the conversion of olefins into esters or. alpha.-halo esters via hydroboration.
Brown HC and Milorad M. Rogic.
Journal of the American Chemical Society, 91(8), 2146-2147 (1969)
General Base Catalysis of Ester Hydrolysis1.
Jencks WP and Carriuolo J.
Journal of the American Chemical Society, 83(7), 1743-1750 (1961)