アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
303836-25G:
303836-BULK:
303836-100G:
303836-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック