Merck
W236101
Sigma-Aldrich
δ-デカラクトン
≥98%, FCC, FG
別名:
(±)-5-デカノリド, δ-デカノラクトン, (±)-δ-ペンチルδ-バレロラクトン, (±)-6-ペンチルテトラヒドロ-2H-ピラン-2-オン, 5-ヒドロキシデカン酸δ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
2361
Beilstein:
117520
EC Number:
欧州評議会番号:
621
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.007
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
SMILES記法
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Δ-デカラクトンは、全乳から蒸発および乾燥させた無脂肪乾燥乳中に存在する、主要な芳香性化合物です。 また、脂肪を含む乳製品中のココナッツ様の異臭に関与していることが報告されています。
その他情報
天然の産生: シェリー酒、白ワイン、マンゴー、キャッサバ、ローガンベリー、新鮮なプラム。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W236101-VAR-K:
W236101-SAMPLE-K:
W236101-10KG:
W236101-1KG:
W236101-10KG-K:4548173968223
W236101-BULK-K:
W236101-SAMPLE:
W236101-1KG-K:4548173968230
W236101-5KG:
W236101-5KG-K:4548173968247
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 51-51 (2002)
Aroma-active components of nonfat dry milk
Karagul-Yuceer Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(6), 2948-2953 (2001)
Gas Chromatographic Analysis of Flavor in Processed Milks1, 2.
Patton S.
The Journal of Dairy Research, 44(2), 207-214 (1961)
The Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. II. Demonstration of ?-Decalactone in Dried Cream, Dry Whole Milk, and Evaporated Milk1.
Keeney PG & Patton S.
The Journal of Dairy Research, 39(8), 1114-1119 (1956)
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of chromatography. A, 1601, 60-70 (2019-06-11)
Headspace in-tube extraction (HS-ITEX) and solid phase microextraction (HS-SPME) sampling, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), are widely used to analyze volatile compounds in various food matrices. While the extraction efficiency of volatile compounds from foodstuffs is crucial for obtaining