Merck
303259
Sigma-Aldrich
1-クロロ-3-メチル-2-ブテン
95%
別名:
γ,γ-Dimethylallyl chloride, 1,1-Dimethyl-3-chloro-1-propene, 1-Chloro-3-methyl-2-butene, 2-Methyl-4-chloro-2-butene, 3,3-Dimethylallyl chloride, 3-Methyl-2-butenyl chloride, 3-Methylcrotyl chloride, 4-クロロ-2-メチル-2-ブテン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2Cl
CAS番号:
分子量:
104.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4488 (lit.)
bp
58-59 °C/120 mmHg (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CCl
InChI
1S/C5H9Cl/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
InChI Key
JKXQKGNGJVZKFA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
オゾンと1-クロロ-3-メチル-2-ブテンの気相反応の速度論の研究が行われました[1]。1-クロロ-3-メチル-2-ブテンとアセトン中でのヨウ化カリウムの反応、エタノール中でのナトリウムエトキシドとの反応の研究が行われました。[2]
アプリケーション
1-クロロ-3-メチル-2-ブテンは、ゲラニオールの全合成に用いられました。[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
303259-VAR:
303259-25G:
303259-BULK:
303259-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The influence of orbital asymmetry on the kinetics of the gas-phase reactions of ozone with unsaturated compounds.
Johnson D, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2(3), 323-328 (2000)
Allylic Chlorides. VIII. 1-Chloro-3-methyl-2-butene.
Hatch LF and Gerhardt LS.
Journal of the American Chemical Society, 71(5), 1679-1680 (1949)
Allylic Rearrangement in the Reactions of 1-Chloro-3-methyl-2-butene; an Attempt at Total Synthesis of Geraniol.
Kwart H and Miller RK.
Journal of the American Chemical Society, 76(21), 5403-5405 (1954)
Viktor P Bogdanov et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(11), 1701-1708 (2020-04-16)
Alkylation of homofullerene [6,6]-C60 (CF2 )2- dianion with the set of alkyl halides, RX, was established to demonstrate an effect of RX nature on the conversion, product composition, and regioselectivity. The respective C60 (CF2 )RH, C60 (CF2 )R2 and C60