Merck
108030
Sigma-Aldrich
3-クロロ-2-メチル-1-プロペン
technical grade, 90%
別名:
β-メタリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,540
1 L
¥13,300
¥5,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,540
1 L
¥13,300
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)CH2Cl
CAS番号:
分子量:
90.55
Beilstein:
878160
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39050134
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
蒸気密度
3.12 (vs air)
蒸気圧
102 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
90%
自己発火温度
899 °F
含みます
~600 ppm BHT as stabilizer
expl. lim.
9.3 %
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
密度
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChI Key
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Chloro-2-methyl-1-propene is the reactant for the synthesis of cyclobutanone[1].
アプリケーション
3-Chloro-2-methyl-1-propene was used to study ring opening polymerization of oxirane derivatives using organotin phosphate condensate[2]. It was used to study cationic polymerization of 3-Chloro-2-methyl-1-propene using using AICI3 and A3IBr, as initiators[3].
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
108030-BULK:
108030-4L:
108030-100ML:
108030-VAR:
108030-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The cationic polymerization of 3-chloro-2-methyl-1-propene.
Marek M, et al.
Makromol. Chem., 187(10), 2337-2344 (1986)
Cyclobutanone from Methylenecyclopropane via Oxaspiropentane.
Salaun JRJC and Conia JM.
Organic Syntheses, 36-36 (1977)
K Hooper et al.
American journal of industrial medicine, 22(6), 793-808 (1992-01-01)
In California, 370 carcinogens and 112 reproductive/developmental toxicants have been identified as a result of the State's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986. They include pesticides, solvents, metals, industrial intermediates, environmental mixtures, and reactive agents. Occupational, environmental
Ring-opening polymerization of various oxirane derivatives using organotin phosphate condensate; selective synthesis of the polyether containing oxirane ring in the side chain.
Iwasa N, et al.
Polym. Bull., 61(2), 207-216 (2008)
3-Chloro-2-methylpropene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 57-58 (2004-08-24)