Merck
301809
Sigma-Aldrich
4,7-ジメチル-1,10-フェナントロリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12N2
CAS番号:
分子量:
208.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccnc2c1ccc3c(C)ccnc23
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
301809-250MG:
301809-1G:
301809-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mads Corvinius Nielsen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(24), 8241-8246 (2009-11-10)
A series of 4,7-diamino-1,10-phenanthroline derivatives carrying positively charged side chains has been synthesized, and their G-quadruplex interaction evaluated by circular dichroism (CD) and surface plasmon resonance (SPR). In absence of side chains, 4,7-diamino-1,10-phenanthroline exhibits a weak but significant G-quadruplex stabilizing