Merck
297917
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥15,400
¥15,400
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥15,400
About This Item
化学式:
Cl2C(OCH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
172.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,400
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
179-181 °C (lit.)
密度
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
ether
SMILES記法
COC(=O)C(Cl)(Cl)OC
InChI
1S/C4H6Cl2O3/c1-8-3(7)4(5,6)9-2/h1-2H3
InChI Key
FWIGIASHGJFYOL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate was used in the preparation of methyl (Z)-α-methoxyacrylates via stereospecific two-carbon homologation of aldehydes under Barbier conditions[1].
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
297917-VAR:
297917-5G:
297917-25G:
297917-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereoselective synthesis of methyl (Z)-a-methoxyacrylates via two-carbon homologation of aldehydes.
Baati R, et al.
Tetrahedron Letters, 50(4), 402-405 (2009)