Merck
296406
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-ジ-O-イソプロピリデン-D-マンニトール
98%
別名:
D-マンニトールジアセトニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O6
CAS番号:
分子量:
262.30
Beilstein:
83765
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]/D +6.0±1.0°, c = 5 in chloroform
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22O6/c1-11(2)15-5-7(17-11)9(13)10(14)8-6-16-12(3,4)18-8/h7-10,13-14H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
InChI Key
ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
296406-25G:
296406-5G:
296406-VAR:
296406-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)