254606
(−)-メチル (S)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-カルボキシラート
96%
別名:
α,β-イソプロピリデン-L-グリセリン酸メチル, α,β-イソプロピリデン-L-グリセリン酸メチルエステル, 2,3-O-イソプロピリデン-L-グリセリン酸メチル
サイズを選択してください
アッセイ
96%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −8.5°, c = 1.5 in acetone
光学純度
ee: ≥96.0% (GLC)
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
ketal
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2)10-4-5(11-7)6(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m0/s1
InChI Key
DOWWCCDWPKGNGX-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- As a chiral building block to make the key tetrahydrofuran subunit of (−)-gymnodimine, a marine algal toxin.[1]
- To prepare an enedione by reacting with dimethyl methylphosphonate, BuLi, and phenylglyoxal, which in turn is used to synthesize cyclopentenone derivatives.[2]
- As a starting material for the preparation of (S)-4,5-dihydroxy-2,3-pentanedione (DPD), a precursor for autoinducer (AI)-2 in bacteria.[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
254606-VAR:
254606-BULK:
254606-1G:
254606-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック