蒸気密度
1.9 (15 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
1863 mmHg ( 21 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
788 °F
含みます
p-tert-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
12 %
bp
−4.5 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.5 g/L at 20 °C
密度
0.62 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
InChI Key
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It may be used in the synthesis of the following:
- 1-Silyl-substituted 1,3-butadienes, by [RuHCl(CO)(PCy3)2]-catalyzed silylative coupling of terminal (E)-1,3-dienes with vinylsilanes.
- Synthetic rubber and thermoplastic resins.
- Disilylated dimers by reacting with chlorosilanes.
- Octa-2,7-dien-1-ol via palladium catalyzed-hydrodimerization.
生物化学的/生理学的作用
包装
Compatible with the following:
法的情報
よく一緒に購入される製品
ホースバーブ
レギュレーター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-104.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295035-VAR:
295035-1KG:4548173228853
295035-400G:4548173228860
295035-BULK:
295035-2KG:
295035-100G:4548173228846
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.