表示を変更する
100 G
¥4,360
500 G
¥8,370
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O2S
CAS番号:
分子量:
118.15
Beilstein:
107004
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
65-66 °C (lit.)
SMILES記法
O=S1(=O)CC=CC1
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
InChI Key
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 伸縮可能なPEDOT:PSS/Li-TFSI/XSB複合フィルム:ブタジエンスルホンは、電磁干渉遮蔽のために設計された複合フィルムの合成において重要な役割を果たし、先進的なエレクトロニクス材料の生産および伸縮可能な電子機器の開発への貢献の可能性が示されています(Jiang et al., 2023)。
- 3Dプリントされた骨組織工学足場の用途:骨組織足場の3Dプリンティングにおける溶媒としてのブタジエンスルホンの多用途性が研究で示されており、再生医療および生体適合性工学材料の製造におけるその有用性が強調されています(Su et al., 2021)。
- 双性イオン性ホスホニウム配位子:この研究では、双性イオン性ホスホニウム配位子の合成および用途を強調して、特殊化学製品の生成に不可欠な、1,3-ブタジエンのテロメル化における有効性を示しています(Pews-Davtyan et al., 2016)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B84505-VAR:
B84505-500G:
B84505-5G:
B84505-100G:
B84505-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Switchable butadiene sulfone pretreatment of Miscanthus in the presence of water
J Atilio De, et al.
Green Chemistry, 15, 1067-1078 (2013)
Tandem vinylogous 1, 2-addition/anionic oxy-Cope reaction leading from butadiene sulfone to an orthogonally functionalized bicycle
Michael B G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75, 6312-6315 (2010)
Monika Johansson et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 100, 215-229 (2014-08-30)
An effective screening procedure to identify and quantify active pharmaceutical substances in suspected illegal medicinal products is described. The analytical platform, consisting of accurate mass determination with liquid chromatography time-of-flight mass spectrometry (LC-QTOF-MS) in combination with nuclear magnetic resonance (NMR)