主要文書
8.07994
Sigma-Aldrich
3-Sulfolene
for synthesis
別名:
3-Sulfolene, 2,5-Dihydrothiophene 1,1-dioxide, Butadiene sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O2S
CAS番号:
分子量:
118.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
EC Index Number:
201-059-7
NACRES:
NA.22
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
有効性
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
62-65 °C
転移温度
flash point 112 °C
溶解性
130 g/L
密度
1.31 g/cm3 at 15.6 °C
かさ密度
840 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S]1(=O)(=O)CC=CC1
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
InChI Key
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup