This product is a 15% solution in Hexane. No inhibitors or stabilizers have been added.
おすすめの製品
フォーム
liquid
品質水準
濃度
15 wt. % in hexane
屈折率
n20/D 1.376
密度
0.682 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
InChI Key
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-105.0 °F
引火点(℃)
-76.11 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
695904-250G:4548173295985
695904-VAR:
695904-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)