Merck
289272
Sigma-Aldrich
塩化ジスプロジウム(III) 六水和物
99.9% trace metals basis
別名:
ジスプロシウムトリクロリド六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥18,900
¥18,900
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥18,900
About This Item
化学式:
DyCl3 · 6(H2O)
CAS番号:
分子量:
376.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,900
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: dysprosium
不純物
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
HFEOHRWLEGXZHW-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Synthesis of a Dysprosium (III) Complex with a Hexadentate Amine Ligand: This study explores the synthesis of a novel dysprosium complex, highlighting its potential applications in fields like molecular magnetism and catalysis (Gonzalez-Barreira et al., 2023).
  • A DyIII Complex of a Pentadentate Schiff Base with Field-Induced Single-Ion Magnet Behaviour: This research describes the magnetic properties of a dysprosium complex, useful for developing new magnetic materials (Corredoira-Vazquez et al., 2023).
  • A Tetranuclear Dysprosium Schiff Base Complex Showing Slow Relaxation of Magnetization: Focuses on the synthesis and characterization of a dysprosium-based complex with potential implications in data storage technologies (Gebrezgiabher et al., 2022).
  • The self-assembly of DyF3 nanoparticles synthesized by chloride-based route: Investigates the properties of dysprosium fluoride nanoparticles synthesized using dysprosium(III) chloride hexahydrate, relevant for various nanotechnology applications (Alakshin et al., 2018).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
289272-BULK:
289272-VAR:
289272-100G:
289272-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
María N Oviedo et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 13(8), 1033-1042 (2021-02-09)
Efficient separation and preconcentration of inorganic Sb species in different water samples were performed in this work by a novel dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method based on the application of a magnetic ionic liquid (MIL) and electrothermal atomic absorption spectroscopy
資料
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。