アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: terbium
不純物
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Tb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
204560-250MG:
204560-1G:
204560-5G:
204560-BULK:
204560-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.