Merck
288276
Sigma-Aldrich
Tetramethylphosphonium chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4PCl
CAS番号:
分子量:
128.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
SMILES記法
[Cl-].C[P+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12P.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
NJFUXFRJVIXVSG-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
288276-VAR:
288276-BULK:
288276-250MG:
288276-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)