Merck
96662
Sigma-Aldrich
トリヘキシルテトラデシルホスホニウムブロミド
≥95%
別名:
テトラデシルトリヘキシルホスホニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥24,300
¥24,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥24,300
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]3P(Br)(CH2)13CH3
CAS番号:
分子量:
563.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,300
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
≥95.0% (T)
フォーム
solid
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RJELOMHXBLDMDB-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
トリヘキシルテトラデシルホスホニウムブロミドは、ヘッククロスカップリング反応のための再利用可能な反応媒体として使用できるホスホニウムベースのイオン液体です[1]。また、ガス分離プロセスのための担持液膜(SLM)の調製でも使用できます。[2]
以下の反応物質です。
  • 溶媒フリーのアニオンメタセシス反応を介したイオン溶液の調製
  • タングストリン酸テトラアルキルホスホニウムとイソポリタングステン酸のリンドクエスト・クラスタアニオンの調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
96662-50G-F:
96662-BULK-F:
96662-VAR-F:
96662-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gas separation properties of supported liquid membranes prepared with unconventional ionic liquids.
Cserjesi P, et al.
Journal of Membrane Science, 349(1), 6-11 (2010)
Heck reactions of aryl halides in phosphonium salt ionic liquids: library screening and applications.
Gerritsma DA, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7629-7631 (2004)
Francisco José Alguacil et al.
Scientific reports, 10(1), 13868-13868 (2020-08-19)
By reaction of HCl and the tertiary amine HA324, an ionic liquid denoted HA324H+Cl- was generated and used in the transport of indium(III) from HCl solutions. Metal transport experiments were carried out with a supported liquid membrane, and several variables
Guokai Cui et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(21), 2863-2872 (2017-08-26)
A new strategy involving the computer-assisted design of substituted imidazolate-based ionic liquids (ILs) through tuning the absorption enthalpy as well as the basicity of the ILs to improve SO
Karolina Matuszek et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2019-12-28)
Low solubility of terephthalic acid in common solvents makes its industrial production very difficult and not environmentally benign. Ionic liquids are known for their extraordinary solvent properties, with capability to dissolve a wide variety of materials, from common solvents to
質問
  1. Hi, I am wondering about the good solubility solvent for this ionic liquid (Trihexyltetradecylphosphonium bromide). Thanks.
    1 回答
    1. Suitable solvents for 96662-50G-F Trihexyltetradecylphosphonium bromide include Hexane, Toluene, 2-hydroxypropane, Diethyl ether, Tetrahydrofuran, and Dichloromethane.