Merck
283525
Sigma-Aldrich
4-Ethoxystyrene
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4OC2H5
CAS番号:
分子量:
148.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
99-100 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-5-7-10(8-6-9)11-4-2/h3,5-8H,1,4H2,2H3
InChI Key
OBRYRJYZWVLVLF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
283525-VAR:
283525-5G:
283525-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)